Läs mer
2-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 357194-03-7 |
| Molekylformel | C28H18O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H18O7/c29-19-14-20(30)24-23(15-19)33-27(26(32)25(24)31)16-11-12-21-22(13-16)35-28(34-21,17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18/h1-15,29-30,32H |
| LEDER | OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc4OC(Oc4c3)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | 2-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.44 |
| Formel vikt | 466.1053 |