Läs mer
2-(2,2-Diphenylcyclopropyl)-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,2-Diphenylcyclopropyl)-1H-imidazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17/h1-12,16H,13H2,(H,19,20) |
| Formel vikt | 260.1313 |