Läs mer
2-((2,2-Difenylvinyl)oxy)-4,6-dimetylpyrimidin, TRC
Produktkod. 30375368
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30375368 25 mg
1 options
Produktkod. 30375368 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49164525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-((2,2-Diphenylvinyl)oxy)-4,6-dimethylpyrimidine
CAS 1639429-81-4
Molekylformel C20H18N2O
Kvantitet 25 mg
Synonym Ambrisentan Vinyloxy Impurity
InChI formel InChI=1S/C20H18N2O/c1-15-13-16(2)22-20(21-15)23-14-19(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18/h3-14H,1-2H3
LEDER OCC(O)C=O
Molekylvikt (g/mol) 302.37