Läs mer
2-((2,2-Diphenylvinyl)oxy)-4,6-dimethylpyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((2,2-Diphenylvinyl)oxy)-4,6-dimethylpyrimidine |
| CAS | 1639429-81-4 |
| Molekylformel | C20H18N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ambrisentan Vinyloxy Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18N2O/c1-15-13-16(2)22-20(21-15)23-14-19(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18/h3-14H,1-2H3 |
| LEDER | OCC(O)C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.37 |