missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine |
| CAS | 145373-80-4 |
| Molekylformel | C8 H19 N O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethan-1-amine, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxyethylamine, 2-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxaundecylamine, N-[2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO3/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h2-9H2,1H3 |
| LEDER | CCOCCOCCOCCN |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.241 |
| Formel vikt | 177.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?