Läs mer
2-[2-(2-furyl)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11310637
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11310637 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10081284 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310637 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46239CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 876316-28-8
Molekylformel C16H19BO3
Molekylvikt (g/mol) 270.14
MDL-nummer MFCD08435879
InChI-nyckel IKVHPKPYKOEGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 18525792
IUPAC-namn 2-[2-(furan-2-yl)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 270.13
Procent renhet 97%