Läs mer
2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene], Mikromol™
Beskrivning
2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| CAS | 2724689-32-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H28 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-7-3-5-9-20(17)25-15-19(22)16-26-21-10-6-4-8-18(21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3 |
| LEDER | COCCc1ccccc1OCC(O)COc2ccccc2CCOC |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[2-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Visa mer |