Läs mer
2,2'-[(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-fenylen)]diacetamid, Mikromol™
Produktkod. 17912316
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17912316 25 mg
1 options
Produktkod. 17912316 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0013.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,2'-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-fenylen)]diacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
CAS 141650-31-9
Analyt- eller komponentnamn 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H22 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide, Atenolol Imp. E (EP), Atenolol Related Compound E, Atenolol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
LEDER NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2)cc1
IUPAC-namn 2-[4-[3-[4-(2-amino-2-oxoetyl)fenoxi]-2-hydroxypropoxy]fenyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 358.39
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 358,1529 g/mol