missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2'-(2-Hydroxypropane-1,3-diyldisulfonyl)diethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(2-Hydroxypropane-1,3-diyldisulfonyl)diethanol |
| CAS | 67006-34-2 |
| Molekylformel | C7H16O7S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O7S2/c8-1-3-15(11,12)5-7(10)6-16(13,14)4-2-9/h7-10H,1-6H2 |
| LEDER | C(CS(=O)(=O)CC(CS(=O)(=O)CCO)O)O |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(2-hydroxyethylsulfonyl)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.33 |
| Formel vikt | 276.0337 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?