Läs mer
2,2'-(2-Hydroxytrimethylene)bis[1-methyl-dihydropyrrole]-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(2-Hydroxytrimethylene)bis[1-methyl-dihydropyrrole]-d6 |
| CAS | 1346600-76-7 |
| Molekylformel | C13H12D6N2O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c1-14-7-3-5-11(14)9-13(16)10-12-6-4-8-15(12)2/h3-8,13,16H,9-10H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1cccc1CC(O)Cc2cccn2C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[1-(trideuteriomethyl)pyrrol-2-yl]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.33 |
| Formel vikt | 224.1796 |