Läs mer
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic Acid |
| CAS | 16024-58-1 |
| Molekylformel | C7H14O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,6,9-Trioxadecanoic Acid, 8-Methoxy-3,6-dioxaoctanoic Acid, [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | COCCOCCOCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vikt | 178.0841 |