missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2'-((2-Methyl-1,3-phenylene)bis(azanediyl))diethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O2/c1-9-10(12-5-7-14)3-2-4-11(9)13-6-8-15/h2-4,12-15H,5-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 210.1368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?