Läs mer
2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol, Mikromol™
Produktkod. 17953896
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17953896 25 mg
1 options
Produktkod. 17953896 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0012.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol
CAS 19765-12-9
Analyt- eller komponentnamn 2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H13 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanol, 2-[2-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]-, Ethanol, 2-[2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-8(11(13)14)6-10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3
LEDER Cc1nc(cn1CCOCCO)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-[2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol
Molekylvikt (g/mol) 215.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 215.0906 g/mol