Läs mer
2-[2-(2-Methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol |
| CAS | 19765-12-9 |
| Molekylformel | C8 H13 N3 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | THIQ-3-ol, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol, (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-8(11(13)14)6-10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | Cc1nc(cn1CCOCCO)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.21 |
| Formel vikt | 215.0906 |