missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethanol |
| CAS | 7218-43-1 |
| Molekylformel | C7H12O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,6-Dioxa-8-nonyn-1-ol, Diethylene Glycol Monopropargyl Ether, 2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethanol, Ethanol','2-[2-(2-propynyloxy)ethoxy]- (8CI','9CI), 2-(2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy)ethanol, 2-(2-Prop-2-ynoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol propargyl ether, SR3-062 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h1,8H,3-7H2 |
| LEDER | C#CCOCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?