Learn More
2,2,2-Tribromatanol, 99 %
Product Code. 10499752 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10499752 50 g Glasflaska 50g
10425091 10 g Glasflaska 10g
10297313 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10499752 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 421430500
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282,76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-80-9
Molekylformel C2H3Br3O
Molekylvikt (g/mol) 282.76
MDL-nummer MFCD00004671
InChI-nyckel YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
IUPAC-namn 2,2,2-tribrometanol
LEDER C(C(Br)(Br)Br)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 2, 2-Tribromoethanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73 °C till 79 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br3CCH2OH
Kvantitet 50 g
Beilstein 01, II, 338
Fieser 11,111
Merck Index 12, 9743
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 25 g/L @ 40 °C
Formel vikt 282.76
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,2-Tribromoethanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.