Läs mer
2,2,2-Tribromatanol, 99 %
Produktkod. 11432988
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432988 100 g 100g
11412988 5 g 5g
11422988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18706.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282,757 g/mol
2,2,2-tribrometanol används i organisk syntes av beta-aminoalkoholer. Den farmaceutiska beredningen av tribrometanol fungerar som ett bedövningsmedel i medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2,2-Tribromoethanol används i organisk syntes av beta-aminoalkoholer. Den farmaceutiska beredningen av tribrometanol fungerar som ett bedövningsmedel i medicin.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, bensen och varm petroleumeter. Delvis löslig i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i svalt och väl ventilerat utrymme. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-80-9
Molekylformel C2H3Br3O
Molekylvikt (g/mol) 282.757
MDL-nummer MFCD00004671
InChI-nyckel YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
IUPAC-namn 2,2,2-tribrometanol
LEDER C(C(Br)(Br)Br)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Tribromoethanol
Smältpunkt 77 °C till 80 °C
Kokpunkt 92 °C till 93 °C (10 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1733249
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, bensen och varmpetroleumeter. Delvis löslig i vatten.
Formel vikt 282.76
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.