missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone |
| CAS | 120122-47-6 |
| Molekylformel | C7H5N2O3Cl3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 1-Methyl-4-nitro-2-(trichloroacetyl)pyrrole, 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1-methyl-4-nitropyrrole, 4-Nitro-2-(trichloroacetyl)-N-methylpyrrole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3N2O3/c1-11-3-4(12(14)15)2-5(11)6(13)7(8,9)10/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cn1cc(cc1C(=O)C(Cl)(Cl)Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trichloro-1-(1-methyl-4-nitropyrrol-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.48 |
| Formel vikt | 269.9366 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?