Läs mer
2,2,2-Trikloridtiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloroacetic acid (TCA) |
| CAS | 76-03-9 |
| Molekylformel | C2 H Cl3 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,2-triklorattiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.39 |
| Formel vikt | 161.9042 |