Läs mer
2,2,2-Trichloroacetamide, 98+%
Produktkod. 10772241 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10772241 25 g Glasflaska 25g
10543181 100 g Glasflaska 100g
10627694 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772241 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202920250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-65-0 | C2H2Cl3NO | 162.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-65-0
Molekylformel C2H2Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 162.39
MDL-nummer MFCD00008009
InChI-nyckel UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetamide, acetamide, 2,2,2-trichloro, amid kyseliny trichloroctove, acetamide, alpha-trichloro, unii-i8bl3305ro, amid kyseliny trichloroctove czech, 2,2,2-trichloro-acetamide, acetamide, .alpha.-trichloro, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trichloroacetamide, trichloro-acetamide
PubChem CID 61144
IUPAC-namn 2,2,2-trikloracetamid
LEDER NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 2-Trichloroacetamide
CAS Min % 98.5, 98%
Smältpunkt 139°C to 143°C
Färg Vitt
Kokpunkt 238°C to 240°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CCl3CONH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 211
Löslighetsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether
Formel vikt 162.4
Procent renhet 98+%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,2-Trichloroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.