Läs mer
2,2,2-Trichloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trichloroacetamide |
| CAS | 594-65-0 |
| Molekylformel | C2H2Cl3NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,2,2-Trichloroacetamide (ACI), NSC 16599, Trichloroacetamidate, Trichloroacetamide, α,α,α-Trichloroacetamide, 2,2,2-Trichloroacetamide (ACI), NSC 16599, Trichloroacetamidate, Trichloroacetamide, α,α,α-Trichloroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| LEDER | NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trichloroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.4 |
| Formel vikt | 160.9202 |