Läs mer
2,2,2-Trichloroethanol, 99%
Produktkod. 10173330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10173330 500 g Glasflaska 500g
10061570 100 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173330 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139445000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-20-8
Molekylformel C2H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 149.4
MDL-nummer MFCD00004677
InChI-nyckel KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC-namn 2,2,2-trikloretanol
LEDER C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 2-Trichloroethanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 17.8°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.5500g/mL, 1.55
Kokpunkt 151.0°C
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CCl3CH2OH
Brytningsindex 1.4885 to 1.4905
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, 338
Fieser 03,295; 04,521; 06,605
Merck Index 15, 9803
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride
Formel vikt 149.4
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.