Läs mer
2,2,2-Trikloretanol, 99%
Produktkod. 11338015
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338015 5 g 5g
15468879 25 g 25g
11348015 100 g 100g
11358015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11338015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08163.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149,395 g/mol
2,2,2-Trikloretanol används som lugnande medel eller sömnmedel. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,2-Trikloretanol används som lugnande medel eller sömnmedel. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten och oxidationsmedel. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel, Starka syror, Starka baser, Starka reduktionsmedel, Syraklorider, Syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-20-8
Molekylformel C2H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 149.395
MDL-nummer MFCD00004677
InChI-nyckel KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC-namn 2,2,2-trikloretanol
LEDER C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trichloroethanol
Smältpunkt 17°C to 18°C
Densitet 1.56
pH 5 till 6
Kokpunkt 151°C to 153°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4895
Kvantitet 5 g
Beilstein 1697495
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,9638
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 149.4
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.