Läs mer
2,2,2-Trikloretanol, 99%
Beskrivning
2,2,2-Trikloretanol används som lugnande medel eller sömnmedel. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,2,2-Trikloretanol används som lugnande medel eller sömnmedel. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten och oxidationsmedel. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel, Starka syror, Starka baser, Starka reduktionsmedel, Syraklorider, Syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trichloroethanol |
| Smältpunkt | 17 °C till 18 °C |
| Densitet | 1.56 |
| pH | 5 till 6 |
| Kokpunkt | 151 °C till 153 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brytningsindex | 1.4895 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1697495 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,2,2-Trichloroethanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trichloroethanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.