missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,2-Trichloroethanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 115-20-8 |
| Smältpunkt | 17°C to 18°C |
| Densitet | 1.56 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 151°C to 153°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004677 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 2,2,2-Trichloroethanol, β,β,β-Trichloroethyl alcohol, 2,2,2-Trichloroethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.4 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?