Läs mer
2,2,2-trikloretylklorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10522761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10522761 100 g Glasflaska 100g
10257743 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161811000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17341-93-4 | C3H2Cl4O2 | 211.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17341-93-4
MDL-nummer MFCD00000810
InChI-nyckel LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc
PubChem CID 87063
IUPAC-namn 2,2,2-trikloretylkarbonkloridat
LEDER C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 2-Trichloroethyl chloroformate
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 1°C
Färg Gult
Densitet 1.5390g/mL, 1.539
Kokpunkt 171°C to 172°C
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H2Cl4O2
Linjär formel ClCO2CH2CCl3
Brytningsindex 1.4690 to 1.471
Kvantitet 100 g
Fieser 02,426; 03,296; 04,522; 05,686; 07,383
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 211.86
Formel vikt 211.86
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.