Läs mer
2,2,2-Trichloroethyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trichloroethyl Chloroformate |
| CAS | 17341-93-4 |
| Molekylformel | C3H2Cl4O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Carbonochloridic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, Chloro-formic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, 2,2,2-Trichloro-ethanol Chloroformate, (Trichloroethoxy)chloroformate, 2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl Chloride, Chloroformic Acid 2,2,2-Trichloroethyl Ester, NSC 152038, Troc-Cl, beta,beta,beta-Trichloroethoxycarbonyl Chloride, beta,beta,beta-Trichloroethyl Chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Cl4O2/c4-2(8)9-1-3(5,6)7/h1H2 |
| LEDER | ClC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trichloroethyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.86 |
| Formel vikt | 209.8809 |