Läs mer
2,2,2-Trichloroethyl Chlorosulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trichloroethyl Chlorosulfate |
| CAS | 764-09-0 |
| Molekylformel | C2 H2 Cl4 O4 S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl4O4S/c3-2(4,5)1-9-11(7,8)10-6/h1H2 |
| LEDER | ClOS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | chloro 2,2,2-trichloroethyl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.91 |
| Formel vikt | 261.8428 |