Läs mer
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethan-1-one (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethan-1-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-3-1-2-5(12)4-11/h5,12H,1-4H2 |
| Formel vikt | 197.0664 |