missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethan-1-one (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethan-1-one |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-3-1-2-5(12)4-11/h5,12H,1-4H2 |
| Formel vikt | 197.0664 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?