Läs mer
2,2,2-trifluor-1-(3-pyridyl)etylaminhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458175
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458175 250 mg 250mg
15448175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32717.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1138011-22-9 | Molekylformel: C7H8ClF3N2 | Molekylvikt: 212,6 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1138011-22-9
Molekylformel C7H8ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 212.6
MDL-nummer MFCD06739079
InChI-nyckel NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl ethanamine hydrochloride, +/--2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridyl ethylamine hydrochloride, acmc-20aokz, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethylamine hydrochloride, 2,2,2-tris fluoranyl-1-pyridin-3-yl-ethanamine hydrochloride
PubChem CID 45594310
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-l-pyridin-3-yletanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CN=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride
Smältpunkt 97 °C till 102 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.6
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.