Läs mer
2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol |
| CAS | 241127-76-4 |
| Molekylformel | C8H6NO3F3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)7(13)5-1-3-6(4-2-5)12(14)15/h1-4,7,13H |
| LEDER | OC(c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.13 |
| Formel vikt | 221.03 |