Läs mer
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone |
| CAS | 394-59-2 |
| Molekylformel | C9H7F3O |
| MDL-nummer | MFCD00052338 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | CC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.15 |
| Procent renhet | 95% |