Läs mer
2,2,2-trifluoro-1-fenyletylaminhydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10636430
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636430 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10636430 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00247DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 2-Trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride
CAS 13652-09-0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H9ClF3N
Kvantitet 1 g
Synonym 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hcl, pubchem13913, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hcl, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine, chloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylaminehydrochloride, benzenemethanamine, a-trifluoromethyl-,hydrochloride 1:1
InChI-nyckel LCQGOISHUDYBOS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-l-fenyletanamin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 211.612
PubChem CID 12622930
Formel vikt 211.61
Procent renhet 95%