missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-jod-2,5-dimetoxyfenyl)etyl]acetamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 159277-10-8 |
| Molekylformel | C12H13F3INO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F3INO3/c1-19-9-6-8(16)10(20-2)5-7(9)3-4-17-11(18)12(13,14)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18) |
| LEDER | COc1cc(CCNC(=O)C(F)(F)F)c(OC)cc1I |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluor-N-[2-(4-jod-2,5-dimetoxifenyl)etyl]acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 403.14 |
| Formel vikt | 402.9892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?