Läs mer
2,2,2-trifluoro-N-metylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11456696
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456696 25 g 25g
11446696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23851.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 815-06-5 | C3H4F3NO | 127.066 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 815-06-5
Molekylformel C3H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 127.066
MDL-nummer MFCD00009670
InChI-nyckel IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 69948
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-metylacetamid
LEDER CNC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
Smältpunkt 49°C to 52°C
Kokpunkt 156°C to 157°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Linjär formel CF3CONHCH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 1703392
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 127.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.