missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl Chloride |
| CAS | 61881-19-4 |
| Molekylformel | C8 H5 Cl F3 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-Phenyl-2,2,2-trifluoroacetimidoyl Chloride, N-Phenyltrifluoroacetimidoyl Chloride, 2,2,2-Trifluoro-N-phenylethanimidoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClF3N/c9-7(8(10,11)12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | FC(F)(F)C(=Nc1ccccc1)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoro-N-phenylethanimidoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.58 |
| Formel vikt | 207.006 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?