Läs mer
2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide |
| CAS | 667-35-6 |
| Molekylformel | C4 H2 F6 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)hydrazide, 1,2-Bis(trifluoroacetyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, NSC 23684 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F6N2O2/c5-3(6,7)1(13)11-12-2(14)4(8,9)10/h(H,11,13)(H,12,14) |
| LEDER | FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.061 |
| Formel vikt | 224.002 |