Läs mer
2,2,2-Trifluoroacetaldehyde (72% in aqueous solution) Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroacetaldehyde Monohydrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2 |
| Formel vikt | 116.0085 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 72% |