Läs mer
2,2,2-Trifluoroacetaldehyde (72% in aqueous solution) Monohydrate, TRC
Produktkod. 30454292
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454292 50 g
30450240 1 g
30454214 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30454292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT78000050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33953-86-5
Molekylformel C2 H F3 O . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 116.04
Synonym Fluoral Monohydrate, 2,2,2-Trifluoroacetaldehyde Monohydrate, Fluoral (aldehyde) Monohydrate, NSC 9446 Monohydrate, Trifluoroacetaldehyde Monohydrate, Trifluoroethanal Monohydrate, Trifluoromethyl Aldehyde Mnohydrate
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoroacetaldehyde;hydrate
LEDER O.FC(F)(F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroacetaldehyde Monohydrate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
Formel vikt 116.0085
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 70%