Läs mer
2,2,2-Trifluoroacetamide, 97%
Produktkod. 11407117
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407117 25 g 25g
11417117 100 g 100g
11427117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14451.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 354-38-1 | C2H2F3NO | 113.04 g/mol
2,2,2-trifluoracetamid används i ett bekvämt alternativ till Gabriel-syntesen av primära aminer från halogenider genom N-alkylering följt av klyvning av den lätthydrolyserade trifluoracetylgruppen och för förbättrad N-alkylering under fasöverföringsbetingelser som möjliggör successiv alkylering med olika alkylgrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,2,2-Trifluoracetamid används i ett bekvämt alternativ till Gabriel-syntesen av primära aminer från halogenider genom N-alkylering följt
av klyvning av den lätthydrolyserade trifluoracetylgruppen och för förbättrad N-alkylering under fasöverföringsförhållanden som möjliggör successiv alkylering med olika alkylgrupper.
Löslighet Löslig i vatten (
460 g/L vid 20 C), °alkohol, eter, kloroform (delvis) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 354-38-1
Molekylformel C2H2F3NO
Molekylvikt (g/mol) 113.04
MDL-nummer MFCD00008008
InChI-nyckel NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
PubChem CID 67717
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoracetamid
LEDER NC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroacetamide
Smältpunkt 70°C to 75°C
Kokpunkt 162°C to 164°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1753625
Löslighetsinformation Soluble in water (460g/L at 20°C),alcohol,ether,chloroform (partially),and methanol.
Formel vikt 113.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.