Läs mer
2,2,2-Trifluoroacetamide, 97%
Produktkod. 10785213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10785213 25 g 25g
10402293 250 g 250g
10520364 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10785213 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 385220250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 354-38-1 | C2H2F3NO | 113.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 354-38-1
Molekylformel C2H2F3NO
Molekylvikt (g/mol) 113.04
MDL-nummer MFCD00008008
InChI-nyckel NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
PubChem CID 67717
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoracetamid
LEDER NC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 2-Trifluoroacetamide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 59°C to 70°C
Färg Vit till gul eller beige
Kokpunkt 162°C to 164°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CF3CONH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, II, 186
Löslighetsinformation Solubility in water: 460g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,partially soluble in chloroform
Formel vikt 113.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,2-Trifluoroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.