Läs mer
2,2,2-Trifluoroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroacetamide |
| CAS | 354-38-1 |
| Molekylformel | C2H2F3NO |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| LEDER | NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.04 |
| Formel vikt | 113.0088 |