Läs mer
2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15224388 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15224388 25 g 25g
15204388 1 g 1g
15214388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15224388 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454690250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 354-37-0
Molekylformel C2H3F3N2
Molekylvikt (g/mol) 112.06
MDL-nummer MFCD00041545
InChI-nyckel NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoroethanimidamide
LEDER NC(=N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroacetamidine
Kokpunkt 35.0°C to 37.0°C (11.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 84% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 112.05
Procent renhet 85%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.