Läs mer
2,2,2-Trifluoracetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroacetophenone |
| CAS | 434-45-7 |
| Molekylformel | C8H5F3O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Trifluoroacetyl)benzene, 2,2,2-Trifluoro-1-phenyl-1-ethanone, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanone, NSC 42752, Phenyl Trifluoromethyl Ketone, Trifluoromethyl Phenyl Ketone, α,α,α-Trifluoroacetophenone, ω,ω,ω-Trifluoroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluor-1-fenyletanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.12 |
| Formel vikt | 174.0292 |