Läs mer
2,2,2-Trifluoretansulfonylklorid, 95 %
Produktkod. 10773531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10773531 1 g Glasflaska 1g
10708542 2.5 g Glasflaska 2.5g
10331234 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10773531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305350010
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1648-99-3 | C2H2ClF3O2S | 182,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1648-99-3
Molekylformel C2H2ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.55
MDL-nummer MFCD00007458
InChI-nyckel CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tresyl chloride, 2,2,2-trifluoroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethanesulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethyl sulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethylsulfonyl chloride, chloro 2,2,2-trifluoroethyl sulfone, 2,2,2-trifluoroethanesulfonylchloride, ethanesulfonylchloride, 2,2,2-trifluoro, pubchem2553
PubChem CID 74242
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretansulfonylklorid
LEDER C(C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.6500g/mL, 1.65
Kokpunkt 64 °C till 67 °C (45,0 mmHg)
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (ex Cl) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CH2SO2Cl
Brytningsindex 1,3870 till 1,389
Kvantitet 1 g
Formel vikt 182.55
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.