Läs mer
2,2,2-Trifluoroethanol, 99.8%, extra pure
Produktkod. 10625002 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
100ml
2.5 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10625002 100 mL Glasflaska 100ml
10051560 25 mL Glasflaska 25ml
10214810 500 mL Glasflaska 500ml
10633563 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11348661 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10625002 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139751000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-89-8
Molekylformel C2H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 100.04
MDL-nummer MFCD00004672
InChI-nyckel RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretanol
LEDER OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 2-Trifluoroethanol
Smältpunkt -45.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.3900g/mL, 1.39
pH 5.0 to 7.5 (10% v/v soln.)
Kokpunkt 77.0°C to 80.0°C
Flampunkt 29°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.75% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CH2OH
Brytningsindex 1.2907
Kvantitet 100 mL
Rester efter avdunstning 0.005% max.
Merck Index 15,9848
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohols,ketons,esters and ethers
Viskositet 1.75 mPa.s (25°C)
Formel vikt 100.04
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.