Läs mer
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99.8% (GC), Eluent additive for LC-MS, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| Smältpunkt | -44°C (literature) |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.391g/mL at 20°C, 1.373g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 77°C to 80°C |
| Flampunkt | 29°C (84.2°F) |
| Förpackning | Ampoule |
| Linjär formel | CF3CH2OH |
| Brytningsindex | n20/D 1.3(lit.) |
| Kvantitet | 10 x 1 mL |
| Visa mer |