Läs mer
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| Smältpunkt | -44°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.373g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 73°C to 77°C |
| Flampunkt | 29°C (84.2°F) |
| Odör | Characteristic |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CF3CH2OH |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |