Läs mer
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15638190 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15638190 500 g Glass bottle 500g
15628190 25 g Glass bottle 25g
15618190 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15638190 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer T63002500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-89-8
Molekylformel C2H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 100.04
MDL-nummer MFCD00004672
InChI-nyckel RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
LEDER OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethanol
Smältpunkt -44°C
Färg Colorless
Densitet 1.373g/mL at 25°C
Kokpunkt 73°C to 77°C
Flampunkt 29°C (84.2°F)
Odör Characteristic
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CF3CH2OH
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1986
Beilstein 1733203
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoroethanol
Ångdensitet 3.5 (vs air)
Ångtryck 70mmHg (25°C)
Procent renhet ≥99%